Learn More
Hamilton™ HVC Standard-Keramikventile
Artikelnummer. 11593394
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl
Modell:
3-2 Modell
3-5 Modell
T 3-2 Modell
Unit Size:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Modell Unit Size
11593394 Edelstahl 3-2 Modell 1 Stück
11543314 Aluminium 3-2 Modell 1 Stück
11583404 Edelstahl 3-5 Modell 1 Stück
11573344 Aluminium 3-5 Modell 1 Stück
11513484 Aluminium T 3-2 Modell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11593394 Supplier Hamilton™ Supplier No. 676301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 €
    534.62 € / 1 Stück
    Sparen 55.38 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um mit Salzlösungen ein überragendes Leistungsverhalten zu bieten.
  • Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
  • Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
  • Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
  • Maximiert die Flexibilität und den Wert
  • Ideal für Niederdruck-Applikationen
Specifications
Beschreibung 3-2 Modell, 3 Anschlüsse, Edelstahlgehäuse
Zur Verwendung mit PSD/2 und 3 Spritzenantriebsmodule
Material Edelstahl
Modell 3-2 Modell
Typ Keramisches Hochspannungsventil