Learn More
Hamilton™ HVCX Große Keramikventile
Click to view available options
Material:
Aluminium
Edelstahl (Gehäuse)
Modell:
4-5 Modell
8-5 Modell
Zur Verwendung mit:
PSD/2- und 3-Spritzenantriebsmodule
PSD/4- und 8-Spritzenantriebsmodule
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der starre Keramik-Flüssigkeitspfad ist beständig gegen Verkratzen aus Salzkristallen
- Bietet hervorragende Lebensdauer und Leistung
- Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren
- Maximiert die Flexibilität und den Wert
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 8-5 Modell, 8 Anschlüsse, Aluminiumgehäuse |
| Zur Verwendung mit | PSD/4- und 8-Spritzenantriebsmodule |
| Material | Aluminium |
| Modell | 8-5 Modell |
| Typ | Großes Keramikventil |