Learn More
Hamilton™ Miniventile HVP 3-3
Artikelnummer. 10054791
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
21 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
10054791 21 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10054791 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.14 €
    164.29 € / 1 Stück
    Sparen 3.85 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann auf Platten eingebaut werden, um eine individuelle Installation in Bedienfeldern oder Instrumenten zu ermöglichen.
  • Manuell betätigt
  • Grundgerät zur Steuerung von Flüssigkeiten
  • Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Probenvolumen (metrisch) 21 μl
Material Aluminium (Gehäuse)
Typ Mini-Ventil
Maximale Temperatur (metrisch) 38 °C