Learn More
Hamilton™ HVP-Ventile für Platinenmontage
Artikelnummer. 11532465
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium (Gehäuse)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11532465 Aluminium (Gehäuse) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11532465 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.02 €
    133.51 € / 1 Stück
    Sparen 21.51 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann auf Platten eingebaut werden, um eine individuelle Installation in Bedienfeldern oder Instrumenten zu ermöglichen.
  • Manuell betätigt
  • Grundgerät zur Steuerung von Flüssigkeiten
  • Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Probenvolumen (metrisch) 14 μl
Beschreibung 4-4 Modell, 4 Anschlüsse, Loop Flusspfad
Material Aluminium (Gehäuse)
Maximale Temperatur (metrisch) 38 °C