Learn More
Hamilton™ HVP4-3-VENTIL
Artikelnummer. 11572395
Ansicht ändern
Click to view available options
Auslösung:
Manuell
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auslösung Packungsgröße
11572395 Manuell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11572395 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 €
    126.09 € / 1 Stück
    Sparen 12.91 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regel
Datenblatt
  • Ventilmodell 4-3 Ventilmodell
  • Beschreibung “T” Durchflusspfad 4-Ports
  • Flüssigkeitsdurchfluss PTFE/CTFE
  • Ventilgröße HVP Nominaler Anschlussdurchmesser 0,059 in. (1,5 mm)
  • Abmessungen des äußeren Ventilgehäuses 0,75 in. (19,1 mm)
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Total Dead Volume 25.3 μL
  • Betätigtes Losbrechmoment 15 oz in (105,9 mNm)
  • Platinenmontage Ja
  • Platinendicke 0,150 in. (3,8 mm)
  • Gewindetiefe 0,219 in. (5,6 mm)
  • Gewindeverbindung¼ -28
  • Betriebstemperatur hoch 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Betriebstemperatur -12 °C (10 °F)
  • Betriebsdruck 0 bis 100 psi (0 bis 6,9 bar)
  • Lagertemperatur hoch 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Lagertemperatur -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Auslösung Manuell
No. of Ports T-förmiger Durchflusspfad mit 4 Anschlüssen