missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ HVX Ventile mit großem Gehäuse

Artikelnummer. 10704244
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch:
1.5 mm Durchm.
3 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Schlauch unitSize
10704244 3 mm Durchm. 1 Stück
10309891 1.5 mm Durchm. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10704244 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86905
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem größeren Innendurchmesser am Anschluss, um einen erhöhten Flüssigkeitsfluss zu ermöglichen.

  • Physisch die größten Ventile
  • Selbst mäßig viskose Flüssigkeiten fließen frei
  • Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren

Spezifikation

Material Aluminiumlegierung, Aluminiumgehäuse
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 3 mm Durchm.
Enthält 4-4 Modell, 4 Anschlüsse
Betriebsdruck 100 psig/6,9 bar
Typ Schleifenflusspfad
Maximale Temperatur (metrisch) 38 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.