Learn More
Hamilton™ HVXD6-5-VENTIL
Artikelnummer. 11590322
Ansicht ändern
Click to view available options
Auslösung:
Manuell
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auslösung
11590322 Manuell
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11590322 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 €
    310.85 € / 1 Stück
    Sparen 32.15 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regel
Das kleine Ventilgehäuse mit Flüssigkeitsdurchfluss aus chemisch inertem PTFE/CTFE eignet sich ideal für Niederdruckanwendungen (100 psi). Alle HV-Kegelventile ermöglichen die Auswahl und den Austausch einer Vielzahl von Anschlüssen, Adaptern und Schläuchen, einschließlich Luer-Anschlüssen mit Außen- und Innengewinde, FEP-Schlauchverbindungen und Adaptern, die direkt in das Ventil gedreht werden und eine schier endlose Anzahl an Ventilkonfigurationen für jede Durchflussanwendung bieten.
  • Ventilmodell– 6-5
  • Ventilmodellbeschreibung– Verteilungsflusspfad 6-Port
  • Fluidweg– PTFE/CTFE
  • Ventilgröße– HVX
  • Nenndurchmesser des Anschlusses– 0,059 in. (1,5 mm)
  • Außengehäuseabmessung des Ventils– 1 in. (25,4 mm)
  • Gehäusematerial– Aluminium
  • Gesamtvolumen an Totraum– 27.2 μL
  • Betätigt– Handbuch
  • Losbrechmoment– 65 in oz. (455 mNm)
  • Panelmontage– Ja
  • Plattenstärke– 0,625 in. (15,9 mm)
  • Gewindetiefe– 0,219 in. (5,6 mm)
  • Gewindeverbindung–¼ -28
  • Hohe Betriebstemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Betriebstemperatur– -12 °C (10 °F)
  • Betriebsdruck– 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
  • Hohe Lagertemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Lagertemperatur– -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Auslösung Manuell
Modus Verteiler
Typ HVX
No. of Ports 6 Anschlüsse