missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ HVXL6-6-VENTIL

Artikelnummer. 11530312
Ansicht ändern
Click to view available options
Auslösung:
Manuell
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auslösung
11530312 Manuell
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11530312 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 86916
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hamilton (HV)-Kegelventile bieten eine wirtschaftliche und flexible Methode zum kundenspezifischen Aufbau eines Durchflusskontrollsystems, vom einfachen Auf/Zu-Ventil bis hin zu komplexeren Anordnungen mit mehreren Ventilen, die eine Kombination aus Regel

Datenblatt

  • Ventilmodell– 6-6
  • Ventilmodellbeschreibung– Schleifenflusspfad mit 6 Anschlüssen
  • Fluidweg– PTFE/CTFE
  • Ventilgröße– HVX
  • Nenndurchmesser des Anschlusses– 0,040 in. (1 mm)
  • Außenabmessung des Ventilgehäuses– 1 in. (25,4 mm)
  • Gehäusematerial– Aluminium
  • Gesamtvolumen an Totraum– 7,5 μL
  • Betätigt– Handbuch
  • Losbrechmoment– 65 in oz. (455 mNm)
  • Panelmontage– Ja
  • Plattenstärke– 0,625 in. (15,9 mm)
  • Gewindetiefe– 0,219 in. (5,6 mm)
  • Gewindeverbindung–¼ -28
  • Hohe Betriebstemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Betriebstemperatur– -12 °C (10 °F)
  • Betriebsdruck– 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
  • Hohe Lagertemperatur– 38 °C (100 °F)
  • Niedrige Lagertemperatur– -18 °C (0 °F)

Spezifikation

Auslösung Manuell
Typ HVXL6-6-VENTIL
No. of Ports Schleifenflusspfad mit 6 Ports
Statormaterial PTFE/CTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.