missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 18742244
Click to view available options
Menge:
1 Packung (6 Tupfer)
Eine 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18742244

Marke: R&D Systems™ DHYAL0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hyaluronan Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0.63 - 40ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.2ng/mL
Konjugat HRP
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates
Spezifität 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge Eine 96-Well-Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt