Learn More
R&D Systems™ Hyaluronan Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Packung (6 Tupfer)
Eine 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
96 Stück
Beschreibung
The Hyaluronan Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Hyaluronan in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.63 - 40ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.2ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Spezifität | 35 kDa Hyaluronan in Human, Mouse, Rat, Canine, and Porcine Samples |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | Eine 96-Well-Platte |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL),Heparin Plasma (25uL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |