Learn More
Boekel Scientific™ Hybridisierungsglasflaschen für Boekel Little Shot Ofen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10465743
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
225 mm
300 mm
Packungsgröße:
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10465743 100 mm -
10784994 150 mm 2 Stück
10475743 225 mm 2 Stück
10345393 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10465743 Lieferant Boekel Scientific™ Lieferanten-Nr. 5020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    146.02 € / 2 Stück
    Sparen 1.98 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Boekel Little Shot Oven passen diese Glashybridisierungsflaschen in das Standardkarussell und sorgen für die optimale Temperatur und das perfekte Mischen für alle Anwendungen.
  • Packung mit 2 Flaschen
  • Mit blauen Kappen
  • Für den Einsatz mit dem Standardkarussell
Spezifikation
Farbe Blau
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,37 in.
Innendurchmesser (metrisch) 35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Boekel little SHOT III Ofen, mittlere Kapaztät
Enthält Blaue Kappen und Silikon-O-Ring
Länge (angloamerikanisch) 3,93 in.
Länge (metrisch) 100 mm
Material Glas
Produkttyp Hybridisierungsflasche