Learn More
UVP Flaschen und Zubehör für Hybridisierungsöfen
Artikelnummer. 11788261
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Acrylkarussell (für obere Kammer)
Hybridisierungsflasche (15 cm l)
Hybridisierungsflasche (30 cm l)
Karussell-Kit
Schüttler-Tablett
Material:
Borosilikatglas
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Material unitSize
11788261 Schüttler-Tablett Edelstahl 1 Stück
12863396 Karussell-Kit Borosilikatglas -
11778231 Hybridisierungsflasche (30 cm l) Borosilikatglas 1 Stück
12893396 Acrylkarussell (für obere Kammer) Borosilikatglas 1 Stück
11768231 Hybridisierungsflasche (15 cm l) Borosilikatglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11788261 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 98006703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-, RNA- oder Proteinerkennung
Zur Verwendung mit (Geräte) UVP-Hybridisierungsöfen
Länge (metrisch) 31,75 cm
Material Edelstahl
Produkttyp Schüttler-Tablett