Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media
Artikelnummer. 17245896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
17245896 5 L 5 Liter
17255896 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 17245896
Marke: Cytiva SH31025.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
Das pulverförmige ActiCHO P Zellkulturmedium ist chemisch definiert und enthält Poloxamer 188 ohne Insulin oder L-Glutamin.
  • Frei von Hydrolysaten und tierischen Bestandteilen (ADCF). Das ActiCHO P-Medium enthält keine Proteine, Peptide oder Wachstumsfaktoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Insulin
Menge 5 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit