Learn More
Cytiva HyClone™ ActiPro Zellkulturpulvermedien
Artikelnummer. 17205906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17205906 1 L 1 Liter
15766398 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17205906 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31037.08
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Bioverfahren bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern.
Das HyClone ActiPro-Zellkulturmedium ist sowohl in flüssiger als auch in Pulverform für Zellkulturbioprozesse erhältlich. Dieses chemisch definierte Medium ist für die Verwendung in Kombination mit dem HyClone ActiSM Medium und den Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplementen vorgesehen.
ActiPro Medien und Supplemente sind für die industrielle Produktion rekombinanter Proteine formuliert, einschließlich solcher, die komplexe post-translationale Modifikationen und korrekte Proteinfaltung erfordern. Darüber hinaus kann dieses speziell entwickelte ActiPro Medien- und Supplement-System die Produktionszeit erheblich reduzieren.
  • Zeigt hohe Ausbeuten an rekombinantem Protein
  • Enthält kein Hypoxanthin und Thymidin (HAT-Supplement)
  • Chemisch definierte mAb Medienformulierung ohne tierische Bestandteile (ADCF)
  • Produktionsmedium für Batch- oder Fed-Batch-Fermentationsverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 1 L
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit