Learn More
Cytiva HyClone™ ADCF Antischaummittel, bestrahlt
Descrizione
Antischaum-Bestrahlung hat gezeigt, dass die Schaumbildung in Zellkultursystemen effektiv verhindert und bereits gebildeter Schaum schnell eliminiert wird.
- Validierter Gammabestrahlungsprozess bis zu einer Sterilitätssicherungsstufe (SAL) von 10–6
- Wird in anwenderfreundlichen Einwegbeuteln mit praktischen Schläuchen und Anschlüssen geliefert
- Entwickelt, um eine einfache Verbindung und Lieferung an jedes Zellkultursystem zu ermöglichen
- Rohmaterial: Dow Corning Q7-2587, Simethicon-Emulsion USP, hergestellt, um 3 % aktive Simethicon-Konzentration zu liefern
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | USP, AAMI/ANSI/ISO 11137‑2 |
| Klassifikation | Keine Komponenten tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 3 % aktives Simeticon |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antischaummittel |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Gammabestrahlt |
| Format | Einwegbeutel mit angebrachten Schläuchen/Anschlüssen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindern und Ableiten von Schaum in Zellkultursystemen |
| Menge | 500 mL |