Learn More
HyClone™ AdvanceSTEM™ Adipogenic Differentiation kit
Artikelnummer. 10105453
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml-Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10105453 5 ml-Kit 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10105453
Marke: HyClone products Cytiva SH30876.KT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymale Stammzellen
Sterilität Steril gefiltert
Menge 5 ml-Kit
Inhalt und Lagerung Store supplement frozen, store media at 2° to 8°C
Beschreibung AdvanceStem Amniotic epithelial expansion kit