Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Zellkulturmedien
Artikelnummer. 11586321
Ansicht ändern
Click to view available options
Mit Additiven:
Glukose
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mit Additiven Packungsgröße
11586321 Glukose 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11586321 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30824.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    79.74 € / 500 Milliliter
    Sparen 44.26 €
    35% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterstützen Sie das Wachstum embryonaler Zellkulturen mit HyClone™ AdvanceSTEM™ Zellkulturmedien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) 
Klassifikation None
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Medien
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glukose
Ohne Additive Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Beschreibung AdvanceSTEM DMEM4SC mit 4500 mg/l Glucose, ohne L-Glutamin und Natriumpyruvat
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)