Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, ES-Zellen-qualifiziert
Artikelnummer. p-7058033
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 12310103
Marke: Cytiva SH30850.02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Unterstützen Sie das Wachstum der embryonalen Zellkultur mit der HyClone™ AdvanceSTEM™ phosphatgepufferten Kochsalzlösung von Dulbecco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMP und ISO 91:2 Richtlinien
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Produkttyp DPBS
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium
Endotoxin-Gehalt =1,0 EU/ml
pH 7,0 bis 7,2
Produktlinie AdvanceSTEM ES Qualified
Menge 500 ml