Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ human-somatisches Stammzellenmedium
Artikelnummer. p-7058077
Click to view available options
Produkttyp:
Stammzell-Medien
Packungsgröße:
450 Milliliter
Artikelnummer. 10763004
Marke: Cytiva SH30886.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erforschen Sie mesenchymale Stammzellen mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ human-somatischen Stammzellenmedium.
ES-geeignete Medien für Stammzellen
Die klassischen Kulturbedingungen für (129-derived) murine embryonale Stammzellen beinhalten die Kultivierung in Medien, die DMEM, FBS und LIF enthalten, sowie die Co-Kultivierung mit primären embryonalen Mausfibroblasten (MEFs). Unter diesen Bedingungen weisen pluripotente mESCs eine spezifische Morphologie auf und wachsen schnell in dichten Zellverbänden und erfordern eine tägliche Pflege.
Hersteller: SH30889.02 Art.-Nr.
Typ: AdvanceSTEM™ Chondrogenic Differentiation Medium, flüssig
Menge: 450mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymale Stammzellen
Form Flüssig
Produkttyp Stammzell-Medien
Sterilität Steril gefiltert
Menge 450 mL
Inhalt und Lagerung Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern