Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen
Marke: Cytiva SH30879.02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05000kg
Beschreibung
Unterstützen Sie die Expansion und Wartung undifferenzierter humaner mesenchymaler Stammzellen (hMSCs) mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen.
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern | |
Nicht differenzierte menschliche mesenchymale Stammzellen | |
Stammzell-Differenzierungsmedien | |
1.000 ml |
Basalmedium für mesenchymale Stammzellen | |
Flüssig | |
Steril gefiltert |