Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen
Artikelnummer. 12300133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium
Packungsgröße:
1 Set
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12300133 Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium 1 Set
11576351 1.000 ml -
11566351 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12300133 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30878.01
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterstützen Sie die Expansion und Wartung undifferenzierter humaner mesenchymaler Stammzellen (hMSCs) mit dem HyClone™ AdvanceSTEM™ Expansionskit für mesenchymale Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Mesenchymale Stammzellen
Klassifikation None
Form Liquid
Produkttyp Stem Cell Medium Supplement
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Menge Kit – zur Herstellung von 11 ml komplettem Medium
Inhalt und Lagerung SH3878.1, SH3879.2
Beschreibung Mesenchymale Stammzell-Wachstumsergänzungslösung
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)