Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Kit für die neurale Differenzierung und Wachstumsergänzung
Artikelnummer. 10115993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10115993 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10115993 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30878.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55 €
    56.93 € / 50 Milliliter
    Sparen 30.62 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Das Kit enthält ein patentiertes Basis-Expansionsmedium für die neurale Differenzierung sowie ein Aliquot der AdvanceSTEM Wachstumsergänzungs-Lösung (SH3087802), das zum Zeitpunkt der Verwendung hinzugefügt wird. Das Basismedium für die neurale Differenzierung und die Wachstumsergänzungs-Lösung müssen gemeinsam verwendet werden, sind jedoch auch als Einzelkomponenten separat erhältlich.
Entwickelt zur Vereinfachung der optimalen neuralen Differenzierung mesenchymaler Stammzellen aus Fettgewebe (HAMSC) und Knochenmark (HBMSC) sowie multipotenter unrestringierter somatischer Stammzellen aus Nabelschnurblut (MCBUSSCs)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation None
Form Liquid
Produkttyp Stammzell-Differenzierungsmedien
Sterilität Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven None
Ohne Additive None
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuronale Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen aus Fettgewebe (HAMSC), mesenchymalen Stammzellen aus Knochenmark (HBMSC) und multipotenten somatischen Stammzellen aus Nabelschnurblut (MCBUSSCs).
Menge 50 ml
Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)