Learn More
Cytiva HyClone™ Kälberserum, Herkunftsland USA
Artikelnummer. 16675735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16675735 500 ml 500 Milliliter
16655735 50 ml 50 Milliliter
16665735 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16675735 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30072.03NI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS)
  • Gewonnen durch Blutentnahme aus formelgefütterten Kalbfleischkälbern
  • Tieralter zum Entnahmezeitpunkt ca. 16–24 Wochen
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • In den USA gewonnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung ≤ -10 °C
Age 16 bis 22 Wochen
Herkunftsland United States
Menge 500 ml
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Quelle Formula-Fed Veal Calves
Getestet auf Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53