Learn More
Cytiva HyClone™ Wachstumsserum aus Rinderblut
Artikelnummer. 16201122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verarbeitung Packungsgröße
16201122 500 mL Bestrahlt (25 bis 40 Dosen) 500 Milliliter
10574324 100 ml Ohne 100 Milliliter
11920958 100 ml Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16201122 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30541.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine kostengünstige Alternative zum fötalen Kälberserum (FKS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose, IgG.
Inhalt und Lagerung <–1 °C
Menge 500 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt (25 bis 40 Dosen)
Getestet auf Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Nein
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Nachgewiesenes Mykoplasma Ja