Learn More
Cytiva HyClone™ Rinderserumalbumin (BSA)
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Beschreibung
- pH7.0
- Gefriergetrocknetes Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | cGMP (21 CFR 820)-konformin ISO9001-zertifizierten Einrichtungen verpackt |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | BSA |
| Sterilität | Unsteril |
| Endotoxin-Gehalt | ≤ 10 EU/mg |
| pH | 6,5 bis 7,5 |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Cell Culture Grade |
| Menge | 10 g |