Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 1 Supplement
Artikelnummer. 16655795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16655795 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16655795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31113.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00 €
    152.19 € / 1 Liter
    Sparen 77.81 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren, Vitaminen und Glucose und wird gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QC-Spezifikationen hergestellt.
Verbessert die Produktivität und das Zellwachstum in Fed-Batch-Kulturen durch Förerung des Zellkulturmediums zum Ersetzen der Nährstoffe, die während der Kultur verbraucht werden. HyClone Cell Boost 1 Supplement liefert Nährstoffe wie Aminosäuren, Vitamine und Glucose, um Fed-Batch-Kulturen in Forschungs- und Bioverfahrensanwendungen zu unterstützen.
Ist als praktische gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung oder als Trockenpulversupplement erhältlich, das vor der Verwendung hydratisiert wird.
  • Cell Boost 1 wurde zur Unterstützung moderner Zellkultur-Herstellungsverfahren entwickelt und ist chemisch definiert (CD), frei von tierischen Bestandteilen (ADCF) und proteinfrei. Enthält weder L-Glutamin, Poloxamer 188 noch Hydrolysate.
  • Der Einfachheit halber ist dieses Zellkultur-Supplement als gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung zusätzlich zum Trockenpulver erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht
Form Flüssig
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Poloxamer 188, Kein Glutamin
Menge 1000 mL