Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 2 Supplement
Beschreibung
- Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und proteinfrei
- Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkulturprozesse
- Zur Versorgung der Zellkultur mit Aminosäuren und Glucose
- Enthält weder L-Glutamin, Poloxamer 188 noch Hydrolysate
- Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
- Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Zelllinie | CHO, PER.C6&trade, |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Cell Boost Supplement |
| Endotoxin-Gehalt | ≤ 1 EU/ml |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Steigerung der Produktivität und des Zellwachstums in Fed-Batch-Kulturen |
| Osmolalität | 300 bis 367 mOsmol/kg |
| pH | 9,9 bis 10,4 |
| Produktlinie | HyClone |
| Mehr anzeigen |