Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 4 Supplement
Artikelnummer. 11586331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11586331 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11586331 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30857.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 €
    232.65 € / 100 Gramm
    Sparen 48.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026