Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 4 Supplement
Artikelnummer. 16685795
Ansicht ändern
Click to view available options
Rekonstituiertes Volumen:
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rekonstituiertes Volumen Packungsgröße
16685795 1000 mL 1 Liter
16534581 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16685795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 €
    156.46 € / 1 Liter
    Sparen 79.54 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fed-Batch Medienergänzung mit Aminosäuren, Vitaminen, Glucose, Spurenelementen und Wachstumsfaktoren für CHO-Zellen
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF), Protein- und Hydrolyzate-frei
  • Versorgt Fed-Batch-Kulturen mit Aminosäuren, Vitaminen, Glucose, Spurenelementen und Wachstumsfaktoren
  • Entwickelt für die Produktion rekombinanter Proteine mit verschiedenen Zelllinien, einschließlich Chinese Hamster Ovary (CHO)
  • Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkulturherstellungsprozesse in Forschungs- und Bioprozessanwendungen
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO
Form Flüssig
Produkttyp Cell Boost Supplement
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steigerung von Produktivität und Zellertrag in Fed-Batch-Kulturen
Produktlinie HyClone
Rekonstituiertes Volumen 1000 mL