Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 5 Supplement
Artikelnummer. 16695795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695795 1.000 ml 1 Liter
16544581 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695795 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31117.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.65 €
    253.00 € / 1 Liter
    Sparen 42.65 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fed-Batch-Ergänzung mit Lipiden, Aminosäuren, Vitaminen und Wachstumsfaktoren für Hybridom-, HEK 293-, NS0- und CHO-Zellen
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Bestandteilen (ADCF ), proteinfrei und hydrolysatfrei
  • Unterstützt Fed-Batch- Kulturen mit Lipiden, Aminosäuren, Vitaminen und Wachstumsfaktoren
  • Entwickelt für die rekombinante Proteinproduktion mit verschiedenen Zelllinien, einschließlich der Ovarialzellen des Chinesischen Hamsters (CHO ) Zelllinie, humane embryonale Nierenzellen (HEK) 293, NS0 und Hybridomzellen
  • Entwickelt zur Unterstützung moderner Zellkultur-Herstellungsprozesse  in Forschungs- und Bioprozessanwendungen
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Flüssigfutterlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO, HEK293, Hybridom, NS0
Form Flüssig
Produkttyp Cell Boost Supplement
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steigerung von Produktivität und Zellertrag in Fed-Batch-Kulturen
Produktlinie HyClone
Menge 1.000 ml