Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Supplement
Artikelnummer. 16564581
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 l
1 l
100 L
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
16564581 0,5 l Flüssig 500 Milliliter
16615805 1 l Flüssig 1 Liter
15962447 100 L Pulver -
3 options
Artikelnummer. 16564581
Marke: Cytiva SH31119.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A ready-to-use, powder media supplement optimized for high-yield recombinant protein production in CHO fed-batch processes
  • Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
  • Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren, Vitaminen, Salzen, Spurenelementen und Glukose
  • Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden
  • Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF) und Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro und ActiSM Medien als Teil des ActiPro Zellkultursystems
  • Formuliert, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei Verwendung von CHO-Zelllinien (Chinese Hamster Ovary) zu liefern
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ohne: L-Glutamin, mit: Poloxamer 188
Zelllinie CHO
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochergiebige rekombinante Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen
Produktlinie HyClone
Menge 0,5 l