Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Supplement
Artikelnummer. 16615805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,5 l
1 l
100 L
Form:
Flüssig
Pulver
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Form Packungsgröße
16615805 1 l Flüssig 1 Liter
16564581 0,5 l Flüssig 500 Milliliter
15962447 100 L Pulver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16615805 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31119.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00 €
    345.00 € / 1 Liter
    Sparen 90.00 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein gebrauchsfertiges, pulverförmiges Mediensupplement, optimiert für die hocheffiziente Produktion rekombinanter Proteine in CHO Fed-Batch-Prozesse
  • Verbessern Sie die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen, indem Sie das Zellkulturmedium ergänzen, um Nährstoffe zu ersetzen, die während der Zellkultur verbraucht werden
  • Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren, Vitaminen, Salzen, Spurenelementen und Glukose
  • Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturzusätze, die gemeinsam verwendet werden sollen, um die Proteinproduktion zu steigern.
  • Entwickelt für die Unterstützung moderner Fertigungsprozesse
  • Chemisch definiert (CD), frei von tierischen Komponenten (ADCF )  und  frei von Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptiden, Hydrolysaten, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Zur Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro Und ActiSM Medien als Teil der ActiPro Zellkultursystem
  • Entwickelt, um hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen zu erzielen, bei denen CHO-Zellen (Chinese Hamster Ovary) verwendet werden. CHO ) Zelllinien
  • Hergestellt gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ohne: L-Glutamin, mit: Poloxamer 188
Zelllinie CHO
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochergiebige rekombinante Proteinproduktion in CHO-Fed-Batch-Prozessen
Produktlinie HyClone
Menge 1 l