Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7a Supplement
Artikelnummer. 15805261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15805261 1 L 1 Stück
15952447 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805261 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31026.07
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzt die Zellkultur mit Aminosäuren, Vitaminen, Salzen, Spurenelementen und Glucose. Wurde gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen hergestellt.
Verbessert die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen durch Ergänzung des Zellkulturmediums zum Ersetzen der Nährstoffe, die während der Zellkultur verbraucht werden. Die HyClone Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplemente sind für die Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro ActiSM-Medien als Teil des ActiPro-Zellkultursystems vorgesehen, das so formuliert ist, dass es hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei der Verwendung von Ovarienzelllinien des chinesischen Hamsters (CHO) liefert.
Cell Boost 7a ist als praktische gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung oder als Trockenpulverzufuhrmittel erhältlich, das vor der Verwendung hydratisiert wird.
  • Cell Boost 7a wurde entwickelt, um moderne Herstellungsverfahren zu unterstützen, ist chemisch definiert (CD), frei von tierischen Bestandteilen (ADCF) und enthält keine Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2- Mercaptoethanol
  • Cell Boost 7a und 7b sind konzentrierte Zellkulturergänzungen, die zusammen zur Verbesserung der Proteinproduktion verwendet werden
  • Der Einfachheit halber ist dieses Zellkultur-Supplement als gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung zusätzlich zum Trockenpulver erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Mit Additiven Poloxamer 188
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 1 L