Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Supplement
Artikelnummer. 15815261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 L
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15815261 0,1 L 1 Stück
16457695 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815261 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH31027.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    68.00 € / 1 Stück
    Sparen 85.00 €
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergänzt die Zellkultur mit konzentrierten Aminosäuren. Wurde gemäß cGMP-Herstellungsstandards und QK-Spezifikationen hergestellt.
Verbessert die Produktivität und Zellausbeute in Fed-Batch-Kulturen durch Ergänzung des Zellkulturmediums zum Ersetzen der Nährstoffe, die während der Zellkultur verbraucht werden. Die HyClone Cell Boost 7a und Cell Boost 7b Supplemente sind für die Verwendung in Kombination mit HyClone ActiPro ActiSM-Medien als Teil des ActiPro-Zellkultursystems vorgesehen, das so formuliert ist, dass es hohe Ausbeuten an rekombinanten Proteinen in Prozessen bei der Verwendung von Ovarienzelllinien des chinesischen Hamsters (CHO) liefert.
Cell Boost 7b ist als praktische gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung oder als Trockenpulverzufuhrmittel erhältlich, das vor der Verwendung hydratisiert wird.
  • Cell Boost 7b wurde entwickelt, um moderne Herstellungsverfahren zu unterstützen und ist eine konzentrierte Lösung von Aminosäuren mit einem alkalischen pH-Wert. Das Supplement ist chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen (ADCF), enthält keine Wachstumsfaktoren (wie Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol
  • Verwenden Sie Cell Boost 7a und 7b zusammen, um hohe Ausbeuten an mAbs und anderen Proteinen in CHO-Fed-Batch-Prozessen zu erzielen
  • Der Einfachheit halber ist dieses Zellkultur-Supplement als gebrauchsfertige Flüssigzufuhrlösung zusätzlich zum Trockenpulver erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188, Kein Insulin
Menge 0,1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.