Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost Kit
Artikelnummer. 10237053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 sechs Flaschen 100 g
Packungsgröße:
6 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10237053 1 sechs Flaschen 100 g 6 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10237053 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00 €
    853.00 € / 6 Gramm
    Sparen 152.00 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Kit zur Förderung des Zellkulturwachstums (1 bis 6)
Form Pulver
Menge 1 sechs Flaschen 100 g