Learn More
Cytiva HyClone™ charakterisiertes fötales Kälberserum, Herkunftsland USA
Artikelnummer. 12859447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12859447 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12859447 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30073.04IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die Erfordernisse der meisten Benutzer, gefiltert durch dreifache Filter mit einer Porengröße von 100 nm.
  • Standardspezifikationen für Endotoxin und Hämoglobin
  • Durchgeführte moderate biochemische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Eignungszertifikat: R1-CEP 2000-080
Inhalt und Lagerung Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
Age 16 bis 22 Wochen
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Kälberserum
Menge 1000 mL
Verarbeitung Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration < 10 EU/ml
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration <10 mg/dl
Produktlinie HyClone