Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Artikelnummer. 16655745
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft
Auf mesenchymale Stammzellen geprüft
Bestrahlt (30–40 kGy)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16655745
Marke: Cytiva SH30084.02IH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
  • Erfüllt die Erfordernisse der meisten Anwender
  • Gefiltert durch drei Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Standardspezifikationen für Endotoxin und Hämoglobin
  • Durchgeführte moderate biochemische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2000-384
Herkunftsland Australien
Form Serum
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 100 mL
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone