Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Beschreibung
- Erfüllt die Erfordernisse der meisten Anwender
- Gefiltert durch drei Filter mit einer Porengröße von 100 nm
- Standardspezifikationen für Endotoxin und Hämoglobin
- Durchgeführte moderate biochemische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2000-384 |
| Herkunftsland | Australien |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum (FKS) |
| Menge | 500 mL |
| Sterilization Method | Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm |
| Güte | Charakterisiert |
| Verarbeitung | Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 25 EU/ml |
| Hämoglobin-Konzentration | ≤ 25 mg/dl |
| Mehr anzeigen |