Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Artikelnummer. 16675745
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft
Auf mesenchymale Stammzellen geprüft
Bestrahlt (30–40 kGy)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
16675745 500 mL Auf mesenchymale Stammzellen geprüft 500 Milliliter
16645745 50 mL Ohne 50 Milliliter
16655745 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
16211102 500 mL Bestrahlt (30–40 kGy) 500 Milliliter
16665745 500 mL Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft 500 Milliliter
16685745 50 mL Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft 50 Milliliter
16695745 50 mL Auf mesenchymale Stammzellen geprüft 50 Milliliter
7 options
Artikelnummer. 16675745
Marke: Cytiva SH30084.03M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
  • Erfüllt die Erfordernisse der meisten Anwender
  • Gefiltert durch drei Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Standardspezifikationen für Endotoxin und Hämoglobin
  • Durchgeführte moderate biochemische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2000-384
Herkunftsland Australien
Form Serum
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 500 mL
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Auf mesenchymale Stammzellen geprüft
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone