Learn More
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Serum, Australian Origin
Artikelnummer. 16695745
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Verarbeitung:
Auf embryonale Stammzellen (ES-Zellen) geprüft
Auf mesenchymale Stammzellen geprüft
Bestrahlt (30–40 kGy)
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16695745
Marke: Cytiva SH30084.50M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sterile-filtered and quality-tested to ensure dependable, reproducible cell growth
  • Erfüllt die Erfordernisse der meisten Anwender
  • Gefiltert durch drei Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Standardspezifikationen für Endotoxin und Hämoglobin
  • Durchgeführte moderate biochemische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Eignungszertifikat Nr. R1-CEP 2000-384
Herkunftsland Australien
Form Serum
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 50 mL
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Güte Charakterisiert
Verarbeitung Auf mesenchymale Stammzellen geprüft
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone