Learn More
Cytiva HyClone™ charakterisiertes fötales Kälberserum (neuseeländischer Ursprung)
Artikelnummer. 16271112
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 16271112
Marke: Cytiva SH30406.02IR2540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Steigern des Zellwachstum mit charakterisiertem FKS aus Neuseeland.
  • In unserem eigenen Werk in Neuseeland sorgfältig gewonnen, verarbeitet und gefiltert
  • Die große Ausdehnung des Pazifischen Ozeans hat die Inseln Neuseelands vor vielen äußeren Einflüssen geschützt, sowohl geographisch als auch biologisch.
  • Größere Sicherheit gegen Rinderkrankheiten, da Neuseeland die wenigsten gemeldeten Rinderkrankheiten der Welt aufweist
  • Gefiltert mit drei aufeinander folgenden Filtern mit einer Porengröße von 100 nm (0.1 μm).
  • Vor dem Dispensieren wird jede Charge des Serums gepoolt, um Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Fläschchen zu gewährleisten („True Pool“-Technologie).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays Progesterone,Chloride,Insulin,Inorganic Phosphorus,PTH,Glucose,Cholesterol,Copper,HDL,Magnesium,LDL,Selenium,Triglycerides,IgG,Gamma Globulin,pH,Phospholipids,Osmolality,Alkaline Phosphatase,Iron,Lactate Dehydrogenase,TIBC,SGPT,Percent Saturation,SGOT,B1,B2,B6,Niacin,Biotin,Retinol,Carotene,Tocopherol,B12,Folate,Vitamin C,1,25-dihydroxy vitamin D,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Menge 500 mL
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
    Güte Charakterisiert
    Verarbeitung Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
    Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
    Endotoxin-Konzentration ≤ 20 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Nein
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Ja
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft