Learn More
Cytiva HyClone™ charakterisiertes fötales Kälberserum (neuseeländischer Ursprung)
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen
Bestrahlt, 30 bis 45 Dosen
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Weitere Assays | Progesterone,Chloride,Insulin,Inorganic Phosphorus,PTH,Glucose,Cholesterol,Copper,HDL,Magnesium,LDL,Selenium,Triglycerides,IgG,Gamma Globulin,pH,Phospholipids,Osmolality,Alkaline Phosphatase,Iron,Lactate Dehydrogenase,TIBC,SGPT,Percent Saturation,SGOT,B1,B2,B6,Niacin,Biotin,Retinol,Carotene,Tocopherol,B12,Folate,Vitamin C,1,25-dihydroxy vitamin D,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen |
| Inhalt und Lagerung | Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Menge | 500 mL |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Sequenziell gefiltert, 100 nm |
| Güte | Charakterisiert |
| Verarbeitung | Bestrahlt, 25 bis 40 Dosen |
| Getestet auf | Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus |
| Endotoxin-Konzentration | ≤ 20 EU/ml |
| Hitzeinaktiviert | Nein |
| Mehr anzeigen |