Learn More
Cytiva HyClone™ Charakterisiertes fötales Kälberserum (Herkunftsland USA)
Artikelnummer. 11596531
Click to view available options
Verarbeitung:
Hitzeinaktiviert
Ohne
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11596531
Marke: Cytiva SH30071.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fördern des Zellwachstums. Getestet auf Endotoxin, Hämoglobin und zusätzlichen biochemischen Assays.
  • Liefert wichtige Proteine, Hormone, Wachstumsfaktoren, Metaboliten und Nährstoffe für Ihren Zellkulturprozess
  • Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, die Schwankungen von Flasche zu Flasche auf einem Minimum hält
  • Assay für Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, Glutamat-Pyruvat-Transaminase, Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, Gesamteisenbindungsvermögen (TIBC), Eisensättigungskonzentration, Glukose und IgG
  • Aus den USA bezogen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Weitere Assays Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Gesamtprotein, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Inorganischer Phosphor, Osmolalität, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glukose, IgG, Gamma-Globulin
    Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
    Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
    Herkunftsland Vereinigte Staaten
    Menge 50 mL
    Sterilität Steril
    Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
    Güte Charakterisiert
    Verarbeitung Ohne
    Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
    Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
    Hitzeinaktiviert Nein
    Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
    Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
    USDA-Sicherheitstest enthalten USDA-geprüft