Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, EMEA Tested
Artikelnummer. 16695765
Ansicht ändern
Click to view available options
Verarbeitung:
Bestrahlt
Nicht bestrahlt
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verarbeitung Packungsgröße
16695765 Bestrahlt 1 Liter
16605775 Nicht bestrahlt 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695765 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30533.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
  • Hochwertiges Kälberserum
  • Angereichert mit Eisen und Komponenten natürlichen Ursprungs
  • Ergänzt durch zusätzliche wachstumsfördernde Komponenten, um ein außergewöhnliches Kälberserum zu erhalten
  • Hervorragende Leistung im Zusammenwirken mit zahlreichen Zelltypen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kälberserum
Menge 1000 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell dreifach gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt
Produktlinie HyClone
Testmethoden Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA)