Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, Herkunftsland Neuseeland
Artikelnummer. 16695755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695755 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695755 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30413.03IR3045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angereichert mit Eisen und wachstumsfördernde Faktoren für die Zucht eines breites Spektrums an Zelltypen
  • In Neuseeland gewonnen; vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Originalquelle
  • Alter des Tieres zum Zeitpunkt der Gewinnung weniger als 10 Tage
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
  • Jede Serumcharge mit wird mit True-Pool-Technologie gebündelt, um die Einheitlichkeit und Konsistenz zwischen den Flaschen zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Insulin, Gammaglobulin, alkalische Phosphatase, Lactatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blutharnstoffstickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, prozentuale Sättigung, Glucose und IgG
Inhalt und Lagerung Lagerung bei ≤ –10 °C
Age <10 Tage
Herkunftsland Neuseeland
Produkttyp Kälberserum
Menge 1000 mL
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm
Verarbeitung Bestrahlt (30–45 kGy)
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämadsorbing-Wirkstoffe Tollwutvirus und Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤ 25 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 25 mg/dl
Produktlinie HyClone
USDA-Sicherheitstest enthalten Ja