Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (Herkunft USA)
Artikelnummer. 12349842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12349842 100 mL 100 Milliliter
12694227 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12349842 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30087.02HI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
HyClone Cosmic-Kälberserum ist ein leistungsstarkes Kälberserum, das mit Eisen und einer proprietären Mischung von wachstumsfördernden Faktoren angereichert wurde. Das Ergebnis ist ein natürlich abgeleitetes, qualitativ hochwertiges hergestelltes Serum, das mit einer breiten Palette von Zelltypen eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Alle Bestandteile des Cosmic-Kälberserums werden in den USA bezogen und sind rückverfolgbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Weitere Assays Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Produkttyp FBS-Ersatzserum
Menge 100 mL
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Hitzeinaktiviert Ja