Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (Herkunft USA)
Product Code. 12694227
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize':
100 Milliliter
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
12694227 1000 mL 1000 Milliliter
12349842 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 12694227 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' SH30087.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Kälberserum, angereichert mit Eisen und wachstumsfördernden Faktoren für das Wachstum eines breiten Spektrums an Zelltypen.
HyClone Cosmic-Kälberserum ist ein leistungsstarkes Kälberserum, das mit Eisen und einer proprietären Mischung von wachstumsfördernden Faktoren angereichert wurde. Das Ergebnis ist ein natürlich abgeleitetes, qualitativ hochwertiges hergestelltes Serum, das mit einer breiten Palette von Zelltypen eine hervorragende Leistung gezeigt hat. Alle Bestandteile des Cosmic-Kälberserums werden in den USA bezogen und sind rückverfolgbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Weitere Assays Insulin, Gamma-Globulin, Alkalinphosphatase, Lactat-Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Albumin, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Gesamtbilirubin, Natrium, Kalium, Kalzium, Chlorid, Anorganischer Phosphor, Eisen, TIBC, Prozentuale Sättigung, Glukose, IgG
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und ISO9001-zertifizierten Einrichtungen
Farbe Amber
Inhalt und Lagerung Seren bei -10 °C oder niedriger lagern. Nach dem Auftauen Seren bei 2 bis 8 °C lagern.
Spezies Bovine
Age 16 to 22 Weeks
Herkunftsland United States
Form Frozen
Format Bottle
Zusatzstoff Iron, Naturally Derived Components
Produkttyp Rinderserum von Kälbern
Menge 1000 mL
Serum Treatment Heat-inactivated
Sterilität Steril
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 100 nm, gammabestrahlt
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Blauzungenkrankheit, Rinder-Adenovirus, Rinderparvovirus, zytopathogene Wirkstoffe Rind RSV BVDV, Hämasorbing-Wirkstoffe Tollwut, Virus, Reovirus
Endotoxin-Konzentration ≤10 EU/mL
Hitzeinaktiviert Ja
Hämoglobin-Konzentration <30 mg/dL
Mit Eisen ergänzt Yes
Osmolalität 280 to 360 mOsm/kg
USDA-Sicherheitstest enthalten No
Gamma-irradiated No