Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Artikelnummer. 16251082
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25–40 kGy)
Bestrahlt (30–45 kGy)
Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert
Prüfung auf mesenchymale Stammzelle (MSC), hitzeinaktiviert
TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy)
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16251082
Marke: Cytiva SH30070.03TIR2540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
  • Assay-Ergebnisse für mehr als 50 Komponenten mit zusätzlichen verfügbaren Tests
  • Ursprung und Verarbeitung in den USA mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zum Ursprung
  • Extrem niedrige Endotoxinwerte (≤ 10 EU/ml) für geringeres Forschungs- und Produktionsrisiko
  • Der serielle 40-nm-Filterprozess macht bis zu 8 Virenprotokolle überflüssig
  • Nachfiltrationsbehandlungen wie γ-Bestrahlung und Hitzeinaktivierung sind ebenfalls möglich
  • Breit angelegter Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Formuliert für Zellkulturanwendungen mit Tetracyclin- und Tetracyclinderivativ-regulierten Genexpressionssystemen.
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 500 mL
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy)
Getestet auf Virengeprüft nach Standard 9 CFR
Volumen (metrisch) 500 mL
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone