Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Artikelnummer. 16685725
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25–40 kGy)
Bestrahlt (30–45 kGy)
Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert
Prüfung auf mesenchymale Stammzelle (MSC), hitzeinaktiviert
TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy)
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 16685725
Marke: Cytiva SH30070.02IH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
  • Assay-Ergebnisse für mehr als 50 Komponenten mit zusätzlichen verfügbaren Tests
  • Ursprung und Verarbeitung in den USA mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zum Ursprung
  • Extrem niedrige Endotoxinwerte (≤ 10 EU/ml) für geringeres Forschungs- und Produktionsrisiko
  • Der serielle 40-nm-Filterprozess macht bis zu 8 Virenprotokolle überflüssig
  • Nachfiltrationsbehandlungen wie γ-Bestrahlung und Hitzeinaktivierung sind ebenfalls möglich
  • Breit angelegter Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 100 ml
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Getestet auf Virengeprüft nach Standard 9 CFR
Volumen (metrisch) 100 mL
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone