Learn More
Cytiva HyClone™ Defined Fetal Bovine Serum (FBS), US Origin
Artikelnummer. 16695725
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
100 ml
500 ml
500 mL
Verarbeitung:
Bestrahlt (25–40 kGy)
Bestrahlt (30–45 kGy)
Bestrahlt, hitzeinaktiviert
Hitzeinaktiviert
Prüfung auf mesenchymale Stammzelle (MSC), hitzeinaktiviert
TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy)
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verarbeitung unitSize
16695725 500 mL Hitzeinaktiviert 500 Milliliter
16675725 100 mL Hitzeinaktiviert 100 Milliliter
16211082 500 ml Bestrahlt (25–40 kGy) 500 Milliliter
16221082 500 ml Bestrahlt (30–45 kGy) 500 Milliliter
16685725 100 ml Bestrahlt, hitzeinaktiviert 100 Milliliter
16605735 100 mL Prüfung auf mesenchymale Stammzelle (MSC), hitzeinaktiviert 500 Milliliter
16251082 500 mL TET-Prüfung, bestrahlt (24–40 kGy) 500 Milliliter
7 options
Artikelnummer. 16695725
Marke: Cytiva SH30070.03HT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Widely used by cell culturists who have a concern for viral contaminants and require an extensive biochemical profile.
  • Assay-Ergebnisse für mehr als 50 Komponenten mit zusätzlichen verfügbaren Tests
  • Ursprung und Verarbeitung in den USA mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zum Ursprung
  • Extrem niedrige Endotoxinwerte (≤ 10 EU/ml) für geringeres Forschungs- und Produktionsrisiko
  • Der serielle 40-nm-Filterprozess macht bis zu 8 Virenprotokolle überflüssig
  • Nachfiltrationsbehandlungen wie γ-Bestrahlung und Hitzeinaktivierung sind ebenfalls möglich
  • Breit angelegter Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Produkttyp Fötales Kälberserum (FKS)
Menge 500 mL
Sterilization Method Sequenziell gefiltert, 40 nm
Güte Definiert
Verarbeitung Hitzeinaktiviert
Getestet auf Virengeprüft nach Standard 9 CFR
Volumen (metrisch) 500 mL
Endotoxin-Konzentration ≤ 10 EU/ml
Hämoglobin-Konzentration ≤ 10 mg/dl
Produktlinie HyClone